4-Bromo-2-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1397E-100G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 29 EUR
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroanilina 98%
4-Bromo-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
Pto. Ebullición: 103…108 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010221
Núm. CAS: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III