3-Bromo-4-fluorobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 0 EUR
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
Pto. Ebullición: 138…139 °C/2,5mmHg
Pto. de fusión: 31…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042186
Núm. CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1