4-Bromo-2-fluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 58 EUR
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Pto. Ebullición: 42 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 58…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143261
Núm. CAS: 57848-46-1