5-Bromo-2-fluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 30.6 EUR
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070755
Núm. CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6