1-Bromo-2-fluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 23.4 EUR
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenceno 99%
1-Bromo-2-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 155…157 °C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000282
Núm. CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III