3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 69.6 EUR
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.1100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864664
Núm. CAS: 1000339-52-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III