4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 168 EUR
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClFN
MW: 133.55 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234055
Núm. CAS: 39160-31-1