1-Bromo-3-fluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromofluorobenzene
PC1410-500G PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA 87 EUR
APOSPC1410-500G APOSPC1410-100G
1-Bromo-3-fluorobenceno 99%
1-Bromo-3-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 148…150 °C
Pto. de fusión: -8
Densidad: 1.567 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000326
Núm. CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3 III