2-Cloro-1-fluoro-3-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 256 EUR
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Cloro-1-fluoro-3-nitrobenceno
2-Cloro-1-fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112549
Núm. CAS: 21397-07-9