1-Bromo-4-fluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Bromo-4-fluorobenceno 99%
1-Bromo-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000342
Núm. CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III