3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 92.8 EUR
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo 98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Pto. Ebullición: 134…136 °C/33mmHg
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055432
Núm. CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III