5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1420M-100G
APOSPC1420M-100GEA 71.2 EUR
APOSPC1420M-100G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo 98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143424
Núm. CAS: 179897-89-3