2-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
PC1420T-25G PC1420T-5G
APOSPC1420T-25GEA 143 EUR
APOSPC1420T-25G APOSPC1420T-5G
2-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno 98%
2-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densidad: 1,741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061243
Núm. CAS: 104540-42-3