2-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 42.2 EUR
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno 97%
2-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 136…143 °C
Densidad: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040937
Núm. CAS: 40161-55-5