3-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1421M-5G PC1421M-100G PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA 27.7 EUR
APOSPC1421M-5G APOSPC1421M-100G APOSPC1421M-25G
3-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno 97%
3-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densidad: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070812
Núm. CAS: 144584-67-8