3-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC1422-500G
PC1422-100G
PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA
142
EUR
APOSPC1422-500G
APOSPC1422-100G
APOSPC1422-25G
3-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno 98%
3-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula:
C₇H₃BrF₄ MW: 243 g/mol Pto. Ebullición: 148…149 °C Densidad: 1.706 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040938 Núm. CAS: 68322-84-9 |