3-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno 97%
3-Bromo-α-α-α-5-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C
Densidad: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042498
Núm. CAS: 130723-13-6