4-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno 97%
4-Bromo-α-α-α-3-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Pto. Ebullición: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042497
Núm. CAS: 40161-54-4