5-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno 97%
5-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 79…80 °C/50mmHg
Densidad: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042493
Núm. CAS: 393-37-3