4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1423G-25G PC1423G-5G
APOSPC1423G-25GEA 92.8 EUR
APOSPC1423G-25G APOSPC1423G-5G
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrFN·HCl
Pto. de fusión: 254…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143266
Núm. CAS: 147181-08-6