5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 55.3 EUR
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Pto. de fusión: 221…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143426
Núm. CAS: 202865-69-8