4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 116 EUR
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno 97%
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno
Formula: C₇H₅Br₂F
Pto. Ebullición: 126 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055467
Núm. CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III