4-Bromo-2-fluorobifenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423I-100G
PC1423I-250G
PC1423I-25G
PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA
40.6
EUR
APOSPC1423I-100G
APOSPC1423I-250G
APOSPC1423I-25G
APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobifenilo 97%
4-Bromo-2-fluorobifenilo
Formula:
C₁₂H₈BrF MW: 251.1 g/mol Pto. Ebullición: 175 °C/2mmHg Pto. de fusión: 38…41 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051716 Núm. CAS: 41604-19-7 EINECS: 255-453-9 UN: 3152 ADR: 9 II |