4-Bromo-4'-fluorobifenilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423J-1G
APOSPC1423J-1GEA 94.4 EUR
APOSPC1423J-1G
4-Bromo-4'-fluorobifenilo 99%
4-Bromo-4'-fluorobifenilo
Formula: C₁₂H₈BrF
MW: 251,1 g/mol
Pto. de fusión: 92…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017954
Núm. CAS: 398-21-0
EINECS: 206-909-0
UN: 3152
ADR: 9,II