Ácido 4-bromo-2-fluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 46.4 EUR
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
Ácido 4-bromo-2-fluorocinámico 98%
Ácido 4-bromo-2-fluorocinámico
Formula: C₉H₆BrFO₂
Pto. de fusión: 216…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143267
Núm. CAS: 149947-19-3