1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 EUR
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Pto. Ebullición: 48…51 °C
Pto. de fusión: 48…51 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010608
Núm. CAS: 105931-73-5