1-Bromo-4-fluoronaftaleno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1426R-100G PC1426R-25G
APOSPC1426R-100GEA 114 EUR
APOSPC1426R-100G APOSPC1426R-25G
1-Bromo-4-fluoronaftaleno
1-Bromo-4-fluoronaftaleno
Formula: C₁₀H₆BrF
MW: 225.06 g/mol
Pto. de fusión: 33…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051473
Núm. CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9