5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 393 EUR
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08705712
Núm. CAS: 946002-10-4