Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,64 g/mol
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02956778
Núm. CAS: 72850-52-3