1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno, 5-Bromo-2-fluoronitrobenceno
PC1428D-100G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-500G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Pto. Ebullición: 240…241 °C
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129165
Núm. CAS: 364-73-8