4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 0 EUR
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013372
Núm. CAS: 320-76-3