2-Bromo-4-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1429-100G
PC1429-500G
PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA
49.3
EUR
APOSPC1429-100G
APOSPC1429-500G
APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorofenol 97%
2-Bromo-4-fluorofenol
Formula:
C₆H₄BrFO MW: 191 g/mol Pto. Ebullición: 130…131 °C/50mmHg Pto. de fusión: 42…44 °C Densidad: 1,717 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010614 Núm. CAS: 496-69-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...