4-Bromo-2-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
PC1429E-25G PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1429E-25G APOSPC1429E-5G
4-Bromo-2-fluorofenol 98%
4-Bromo-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Pto. Ebullición: 82…83 °C/10mmHg
Densidad: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011722
Núm. CAS: 2105-94-4