2-Bromo-4-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Bromo-4-fluorotolueno 98%
2-Bromo-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 170…172 °C
Densidad: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040828
Núm. CAS: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0