2-Bromo-5-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1430A-100G PC1430A-25G
APOSPC1430A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC1430A-100G APOSPC1430A-25G
2-Bromo-5-fluorotolueno 98%
2-Bromo-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 176…177 °C
Densidad: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017921
Núm. CAS: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3,III