1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichloro-3-fluoronitrobenzene
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Pto. Ebullición: 88 °C/1mmHg
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042240
Núm. CAS: 393-79-3