2-Fluoro-N-metilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 215 EUR
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-metilanilina
2-Fluoro-N-metilanilina
Formula: C₇H₈FN
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00028030
Núm. CAS: 1978-38-7