3-Bromo-4-fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 0 EUR
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotolueno 99%
3-Bromo-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 168…170 °C
Densidad: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040827
Núm. CAS: 452-62-0