3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 87 EUR
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Pto. de fusión: 222…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00193241
Núm. CAS: 117391-49-8