3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 119 EUR
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Pto. Ebullición: 60 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202365
Núm. CAS: 303147-84-4