1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1446-1G PC1446-25G PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA 133 EUR
APOSPC1446-1G APOSPC1446-25G APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443629
Núm. CAS: 132407-65-9