3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC1447-1G PC1447-5G
APOSPC1447-1GEA 46.4 EUR
APOSPC1447-1G APOSPC1447-5G
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₆F₃N₃
MW: 201.15 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01719740
Núm. CAS: 2250-53-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III