2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC1448-1G PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA 150 EUR
APOSPC1448-1G APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797380
Núm. CAS: 753479-67-3