4-Bromo-2-fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC1450-100G PC1450-1KG PC1450-25G PC1450-500G
APOSPC1450-100GEA 89.9 EUR
APOSPC1450-100G APOSPC1450-1KG APOSPC1450-25G APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotolueno 99%
4-Bromo-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 68 °C/8mmHg
Densidad: 1.492 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013551
Núm. CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3