4-Bromo-3-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 72.5 EUR
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotolueno 98%
4-Bromo-3-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/50mmHg
Densidad: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040940
Núm. CAS: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III