5-Bromo-2,3-difluorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
PC1452-100G
PC1452-25G
PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA
104
EUR
APOSPC1452-100G
APOSPC1452-25G
APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorofenol 99%
5-Bromo-2,3-difluorofenol
Formula:
C₆H₃BrF₂O MW: 208.99 g/mol Densidad: 1.8 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631350 Núm. CAS: 186590-26-1 |