3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1455-1G PC1455-500MG
APOSPC1455-1GEA 328 EUR
APOSPC1455-1G APOSPC1455-500MG
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNO
MW: 227,24 g/mol
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797371
Núm. CAS: 123864-93-7