5-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-4-fluoroanisole
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 21.9 EUR
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
5-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683503
Núm. CAS: 189628-38-4