Ácido 3-cloro-2,6-difluorobenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1457-100G
PC1457-10G
PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA
377
EUR
APOSPC1457-100G
APOSPC1457-10G
APOSPC1457-50G
Ácido 3-cloro-2,6-difluorobenzoico 95%
Ácido 3-cloro-2,6-difluorobenzoico
Formula:
C₇H₃ClF₂O₂ MW: 192.55 g/mol Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631322 Núm. CAS: 225104-76-7 |