4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1458-100G PC1458-25G PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA 169 EUR
APOSPC1458-100G APOSPC1458-25G APOSPC1458-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 113…117 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02679035
Núm. CAS: 403-31-6